Learn More
Triclosan, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Triclosan |
| CAS | 3380-34-5 |
| Analyte or Component Names | Triclosan |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H7 Cl3 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?