Learn More
Trichomonas Vaginalis 1 Antibody (1306/156), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Trichomonas Vaginalis 1 Monoclonal specifically detects Trichomonas Vaginalis 1 in Protozoa samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
| Antigen | Trichomonas Vaginalis 1 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1306/156 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | T vaginalis, TV |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Native |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?