Learn More
trans-Ethyl crotonate, 96%
Artikelnummer. p-129406 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10377480
Marke: Thermo Scientific Acros 161381000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-70-1
Molecular Formula C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
MDL Number MFCD00009289
InChI Key ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonym ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
IUPAC Name ethyl (E)-but-2-enoate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C
Spezifikation
Acidity 1mg KOH/g max.
Color Colorless
Density 0.9180g/mL
Boiling Point 142°C to 143°C
Flash Point 2°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3CH=CHCO2C2H5
Refractive Index 1.4232 to 1.4272
Quantity 100 g
Beilstein 02, 411
Merck Index 10, 2586
Specific Gravity 0.918
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight 114.14
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material trans-Ethyl crotonate, 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Ethyl crotonate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt