Learn More
TPX2 Antibody (S05-1B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-19921-100ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18673014
  • 645.00€ / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TPX2 Monoclonal antibody specifically detects TPX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TPX2
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S05-1B5
Unconjugated
C20orf1HCTP4, C20orf2, chromosome 20 open reading frame 1, Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2, differentially expressed in lung cells, DIL2, DIL-2FLS353, HCA519, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519, P100, p100GD:C20orf1, preferentially expressed in colorectal cancer, Protein fls353, REPP86, restricted expression proliferation associated protein 100, Restricted expression proliferation-associated protein 100, targeting protein for Xklp2, TPX2, microtubule-associated protein homolog, TPX2, microtubule-associated, homolog (Xenopus laevis)
Recombinant protein of human TPX2 (Uniprot # Q9ULW0)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
22974
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado