Learn More
TPX2 Antibody (S05-1B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19921-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18673014
  • 645.00€ / 100µL
Description
TPX2 Monoclonal antibody specifically detects TPX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TPX2
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S05-1B5
Unconjugated
C20orf1HCTP4, C20orf2, chromosome 20 open reading frame 1, Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2, differentially expressed in lung cells, DIL2, DIL-2FLS353, HCA519, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519, P100, p100GD:C20orf1, preferentially expressed in colorectal cancer, Protein fls353, REPP86, restricted expression proliferation associated protein 100, Restricted expression proliferation-associated protein 100, targeting protein for Xklp2, TPX2, microtubule-associated protein homolog, TPX2, microtubule-associated, homolog (Xenopus laevis)
Recombinant protein of human TPX2 (Uniprot # Q9ULW0)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
22974
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis