Description
TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | TOP1MT |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | TOP1MT/613 |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human TOP1MT protein (Uniprot: Q969P6) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?