Learn More
TOM70 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-33301-20ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30226807
  • 213.00€ / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TOM70 Monoclonal antibody specifically detects TOM70 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TOM70
Monoclonal
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
FLJ90470, KIAA0719, mitochondrial import receptor subunit TOM70, Mitochondrial precursor proteins import receptor, TOM70, Translocase of outer membrane 70 kDa subunit, translocase of outer mitochondrial membrane 70 (yeast) homolog A, translocase of outer mitochondrial membrane 70 homolog A (S. cerevisiae), translocase of outer mitochondrial membrane 70 homolog A (yeast)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-608 of human TOM70 (NP_055635.3).,, Sequence:, KNREPLMPSPQFIKSYFSSFTDDIISQPMLKGEKSDEDKDKEGEALEVKENSGYLKAKQYMEEENYDKIISECSKEIDAEGKYMAEALLLRATFYLLIGNANAAKPDLDKVISLKEANVKLRANALIKRGSMYMQQQQPLLSTQDFNMAADIDPQNADVYHHRGQLKILLDQVEEAVADFDECIRLRPESALAQAQKCFALYRQAYTGNNSSQIQAAMKGFEEVIKKFPRCAEGYALYAQALTDQQQFGKADEMYDKCIDLEPDNATTYVHKGLLQLQWKQDLDRGLELISKAIEIDNKCDFAYETMGTIEVQRGNMEKAIDMFNKAINLAKSEMEMAHLYSLCDAAHAQTEVAKKYGLKPPTL
20 μL
Apoptosis, Cellular Markers, Mitochondrial Markers, Signal Transduction
9868
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado