Learn More
TNC/Tenascin-C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
| Antigen | TNC/Tenascin-C |
|---|---|
| Concentration | 450 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17211396
|
Proteintech
27789-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
17201396
|
Proteintech
27789-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
The TNC/Tenascin-C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TNC/Tenascin-C. This antibody recognizes human antigen. The TNC/Tenascin-C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spécification
| TNC/Tenascin-C | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 3371 |
| 450 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit