Få mere at vide
TLR4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00€ - 498.00€
Tekniske data
Antigen TLR4
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18180928
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-47604
0.1 mL
498.00€
0.10mL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18654506
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-47604-25ul
25 μL
302.00€
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
TLR4 Polyclonal specifically detects TLR4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
TLR4
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4
TLR4
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
7099
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LQVLNMSHNNFFSLDTFPYKCLNSLQVLDYSLNHIMTSKKQELQHFPSSLAFLNLTQNDFACTCEHQSFLQWIKDQRQLLVEVERMECATP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.