Learn More
R&D Systems™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Flow Cytometry, In vitro assay
Marca:  R&D Systems™ NBP2-26245
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18708203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    666.75€ / 1mg
    Save 38.25€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TLR2 / TLR4 Inhibitor Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKKPGFLRDPWCKYQML (Inhibitor sequence: PGFLRDPWCKYQML); Molecular weight: 4097.92 Da ; Antennapedia Control Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKK; Molecular weight: 2361 Da
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Novus
TLR2 / TLR4 Inhibitor Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKKPGFLRDPWCKYQML (Inhibitor sequence: PGFLRDPWCKYQML); Molecular weight: 4097.92 Da ; Antennapedia Control Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKK; Molecular weight: 2361 Da
TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
White
Inhibit TLR2 and TLR4 signaling
1 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema