Learn More
Thyroglobulin Rabbit anti-Human, Clone: TGB/1970R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-07352-100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Recombinant full-length human Thyroglobulin protein | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TGB/1970R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto