Learn More
Thymolphthalein, Pure, Solid, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Product Code. 10696652 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10696652 5 g 5g
10766111 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10696652 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/1480/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Molecular Formula C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
MDL Number 5909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Melting Point 251°C
Formula Weight 430.53g/mol
Packaging Glass Jar
Color White
Quantity 5 g
Physical Form Solid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.