Få mere at vide
Thymol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30462595 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462595 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0364.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Thymol
CAS 89-83-8
Analyte or Component Names Thymol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H14 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
InChI Formula InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Solution Type Neat
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Quantity 10 mg
Formula Weight 150.1045 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.