Få mere at vide
Få mere at vide
Thymol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Thymol |
| CAS | 89-83-8 |
| Analyte or Component Names | Thymol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H14 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)cc1O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?