missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta Antibody (1D11.16.8), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591911 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18591911 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591911 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308710C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen TGF-beta
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone 1D11.16.8
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Host Species Mouse
Immunogen Bovine TGF-beta protein
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research, Extracellular Matrix
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7040
Target Species Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.