Learn More
TFB1M Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35512-20ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TFB1M Polyclonal antibody specifically detects TFB1M in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| TFB1M | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA | |
| CGI75, CGI-75, dimethyladenosine transferase 1, mitochondrial, EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, h-mtTFB, h-mtTFB1, homolog of yeast mitochondrial transcription factor B, hTFB1M, Mitochondrial 12S rRNA dimethylase 1, mitochondrial dimethyladenosine transferase 1, Mitochondrial transcription factor B1, mtTFB, mtTFB1, S-adenosylmethionine-6-N', N'-adenosyl(rRNA) dimethyltransferase 1, transcription factor B1, mitochondrial | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-346 of human TFB1M (NP_057104.2).,, Sequence:, QAAKQLSQNFLLDLRLTDKIVRKAGNLTNAYVYEVGPGPGGITRSILNADVAELLVVEKDTRFIPGLQMLSDAAPGKLRIVHGDVLTFKVEKAFSESLKRPWEDDPPNVHIIGNLPFSVSTPLIIKWLENISCRDGPFVYGRTQMTLTFQKEVAERLAANTGSKQRSRLSVMAQYLCNVRHIFTIPGQAFVPKPEVDVGVVHFTPLIQPKIEQPFKLVEKVVQNVFQFRRKYCHRGLRMLFPEAQRLESTGRLLELADIDPTLRPRQLSISHFKSLCDVYRKMCDEDPQLFAYNFREELKRRKSKNEEKEEDDAENYRL | |
| 20 μL | |
| Stem Cell Markers | |
| 51106 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu