Learn More
Texas TPH Mixture 169 20000 μg/mL in n-Pentane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 68334-30-5, 8006-61-9 |
| Analyte or Component Names | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Pentane |
| Quantity | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?