Learn More
Tetraethyltin, 98%
Codice prodotto. 11304839
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
2g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11304839
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 071144.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 597-64-8 | C8H20Sn | 234.96 g/mol
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 597-64-8
Molecular Formula C8H20Sn
Molecular Weight (g/mol) 234.96
MDL Number MFCD00009020
InChI Key RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
PubChem CID 11704
IUPAC Name tetraethylstannane
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
Specifica
Melting Point -112°C
Density 1.187g/mL
Boiling Point 181°C
Flash Point 53°C (128°F)
Odor Characteristic
Refractive Index 1.4730
Quantity 1 g
UN Number UN3384
Solubility Information Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether
Formula Weight 234.94
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetraethyltin
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato