Learn More
Tetra-n-heptylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11499220
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11499220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16642.22
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3535-83-9
Molecular Formula C28H60IN
Molecular Weight (g/mol) 537.699
MDL Number MFCD00041984
InChI Key KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium iodide, tetra-n-heptylammonium iodide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, iodide, tetraheptylazanium iodide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, iodide 1:1, ammonium, tetraheptyl-, iodide, acmc-1aeuw, 1-heptanaminium,n,n-triheptyl-, iodide, tetraheptylammonium iodide at
PubChem CID 77071
IUPAC Name tetraheptylazanium;iodide
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[I-]
Spezifikation
Melting Point 122°C to 124°C
Quantity 100 g
Beilstein 4167115
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight 537.7
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Tetra-n-heptylammonium iodide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt