Learn More
TCTE1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen TCTE1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18617731
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94592-0.02ml
0.02 mL
188.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18686891
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94592-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TCTE1 Polyclonal antibody specifically detects TCTE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
TCTE1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
202500
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
D6S46, FLJ50041, MGC33600, T-complex-associated testis-expressed protein 1, t-complex-associated-testis-expressed 1, tcte-1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TCTE1 (NP_872345.2). MQDTVTTSALLDPSHSSVSTQDNSSTGGHTSSTSPQLSKPSITPVPAKSRNPHPRANIRRMRRIIAEDPEWSLAIVPLLTELCIQHIIRNFQKNPILKQMLPEHQQKVLNHLSPDLPLAVTANLIDSENYWLRCCMHRWPVCHVAHHGGSWKRMFFERHLENLLKHFIPGTTDPAVILDLLPLCRNYVRRVHVDQFLPPVQLPAQLRPGDQSDSGSEGEMEEPTVDHYQLGDLVAGLSHLEELDLVYDVKDCGMNFEWNLFLFTYRDCLSLAAAIKACHTLKIFKLTRSKVDDDKARIII
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.