Learn More
TCF-12/HTF4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76304PCP
 View more versions of this product
Product Code. 18573620
  • 564.00€ / 0.10mL
Description
TCF-12/HTF4 Polyclonal antibody specifically detects TCF-12/HTF4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TCF-12/HTF4
Polyclonal
PBS
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
PerCP
BHLHB20, bHLHb20E-box-binding protein, Class B basic helix-loop-helix protein 20, HEBDNA-binding protein HTF4, helix-loop-helix transcription factor 4, HsT17266, HTF4TCF-12, transcription factor 12, Transcription factor HTF-4
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TCF12. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of TCF12. Amino Acid Squence: QPSPSYDSSRGFTDSPHYS
0.1 mL
Immunology
6938
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt