Learn More
TBLR1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94126-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18624352
  • 470.00€ / 0.10mL
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
TBLR1 Polyclonal antibody specifically detects TBLR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TBLR1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
C21, DC42, F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1, FLJ12894, IRA1Transducin beta-like 1X-related protein 1, nuclear receptor co-repressor/HDAC3 complex subunit, Nuclear receptor corepressor/HDAC3 complex subunit TBLR1, TBLR1TBL1-related protein 1, transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1, transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-170 of human TBLR1 (NP_078941.2). QQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHES
0.1 mL
Wnt Signaling Pathway
79718
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt