Learn More
TATA binding protein TBP Antibody (SR1605), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21665-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18696714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    446.25€ / 100µL
    Save 25.75€
    5% Off
Description
TATA binding protein TBP Monoclonal antibody specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TATA binding protein TBP
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
SR1605
Western Blot 1:1000-1:2000
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit
A synthesized peptide derived from human TATA binding protein TBP (Uniprot #: P20226)
100 μg
Transcription Factors and Regulators
6908
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt