Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
TaqMan™ siRNA Assays, Made-to-Order
Tekniske data
Tekniske data
| Concentration | 20X (Assay), 5X (RT Primer) |
| Description | TaqMan™ siRNA Assay, 1 x 150μL RT primer/1 x 150μL TaqMan™ Assay 50 rxns RT Primer/150 rxns TaqMan™ Assay, Small, 5X RT Primer/20X TaqMan™ Assay Concentration, Store at –15 to –25°C |
| Product Type | TaqMan™ siRNA Assay |
| Quantity | 1 Each |
| No. of Reactions | 50 Reactions RT primer/150 Reactions TaqMan assay |
| Volume | 1 x 150μL RT primer/1 x 150μL TaqMan™ assay |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?