Includes
Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix. Store at -20°C |
| Quantity | 10 x 250U |
| For Use With (Application) | Standard PCR |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?