Learn More
TAF8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.00€
Specifications
Antigen TAF8
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18688715
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38189-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18100888
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38189
0.1 mL
572.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
TAF8 Polyclonal specifically detects TAF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
TAF8
Polyclonal
Rabbit
Human
Q7Z7C8
129685
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RTQPTLSDIVVTLVEMGFNVDTLPAYAKRSQRMVITAPPVTNQPVTPKALTAGQNRPHPPHIPSHFPEFP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
45/50kDa, FLJ32821, II, Protein taube nuss, RNA polymerase II, 43 kD, TAF(II)43,43, TAF8 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 43kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, A, taube nuss homolog (mouse), TBP-associated factor 43 kDa, TBP-associated factor 8, transcription initiation factor TFIID subunit 8
TAF8
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt