Learn More
TAF1C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-33522-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30232154
  • 507.00€ / 100µL
Description
TAF1C Monoclonal antibody specifically detects TAF1C in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TAF1C
Monoclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
MGC:39976, RNA polymerase I-specific TBP-associated factor 110 kDa, SL1, 110kD subunit, SL1TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, C, 110kD, TAFI110TBP-associated factor 1C, TAFI95, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, C, 110kDa, TATA box-binding protein-associated factor 1C, TATA box-binding protein-associated factor RNA polymerase I subunit C, transcription factor SL1, Transcription initiation factor SL1/TIF-IB subunit C
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-221 of human TAF1C (NP_005670.4).,, Sequence:, PWDPGLTARDLLFRGGCRYRKRPRVVLDVTEQISRFLLDHGDVAFAPLGKLMLENFKLEGAGSRTKKKTVVSVKKLLQDLGGHQPWGCPWAYLSNRQRRFSILGGPILGTSVASHLAELLHEELVLRWEQLLLDEACTGGALAWVPG
100 μL
Primary
Human, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
9013
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato