Learn More
TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
5 L
Packaging:
Nalgene bottle
Upright carton
missing translation for 'unitSize'
1 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | TAE Buffer |
| Concentration | 10X |
| Physical Form | Solution |
| Quantity | 1 L |
| Packaging | Nalgene bottle |
| Grade | Molecular Biology, Ultrapure |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What are the concentrations of the components of TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure (Cat. No. J75904.K8)?
TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure contains 400 mM Tris and 0.01 M EDTA in high-purity RO water.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur