Learn More
SZRD1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18467030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18467030 25ul 25µL
18296026 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18467030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18507425ul
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
SZRD1 Polyclonal specifically detects SZRD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen SZRD1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias C1orf144, chromosome 1 open reading frame 144, DKFZp566C0424, MGC70432, PM21, putative MAPK activating protein PM20, Putative MAPK-activating protein PM18/PM20/PM22
Gene Symbols SZRD1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PNSTSRPTLPVKSLAQREAEYAEARKRILGSASPEEEQEKPILDRPTRISQPEDSRQPNNVIRQPLGPDGSQGFKQR
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25ul
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26099
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.