Learn More
SUPT16H Antibody (OTI3B8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45016-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SUPT16H Monoclonal antibody specifically detects SUPT16H in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| SUPT16H | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 11198 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI3B8 | |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| CDC68, Chromatin-specific transcription elongation factor 140 kDa subunit, facilitates chromatin remodeling 140 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SPT16, FACT 140 kDa subunit, FACT complex subunit SPT16, FACT140, FACTp140, FACTP140FACT, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, hSPT16, SPT16/CDC68, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 16 homolog, suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae) | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 187-282 of human SUPT16H (NP_009123) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur