Learn More
SUMO1 Antibody (S04-9G9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-19782-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SUMO1 Monoclonal antibody specifically detects SUMO1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SUMO1 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| DAP1, GAP modifying protein 1, GAP-modifying protein 1, GMP1SMT3CSMT3H3OFC10UBL1PIC1, SENP2, sentrin, small ubiquitin-related modifier 1, SMT3, SMT3 homolog 3, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast), Smt3C, SUMO-1, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, ubiquitin-like 1 (sentrin), Ubiquitin-like protein SMT3C, Ubiquitin-like protein UBL1 | |
| A synthetic peptide of human SUMO1 (Uniprot # P63165) | |
| 50 μg | |
| Alzheimers Research, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 7341 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S04-9G9 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido