Learn More
Sulfalene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sulfalene |
| CAS | 152-47-6 |
| Analyte or Component Names | Sulfalene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H12 N4 O3 S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?