Learn More
Sucrose (Brix) Standard, 7%, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13484016 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
15 mL
missing translation for 'unitSize'
15mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13484016
missing translation for 'mfr': Reagecon BS07S
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato