Learn More
Sucrose (Brix) Standard, 50%, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13484036 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantity:
15 mL
Dimensione della confezione:
15mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13484036
Marca: Reagecon BS50S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato