Learn More
SUCLA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-56491-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18695587
  • 415.00€ / 25µL
Description
SUCLA2 Polyclonal specifically detects SUCLA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SUCLA2
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
A-BETA, ATP-specific succinyl-CoA synthetase subunit beta, beta subunit, EC 6.2.1, EC 6.2.1.5, mitochondrial succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta, MTDPS5, Renal carcinoma antigen NY-REN-39, succinate-CoA ligase, ADP-forming, beta subunit, succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
SUCLA2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PIDIEEGIKKEQALQLAQKMGFPPNIVESAAENMVKLYSLFLKYDATMIEINPMVEDSDGAVLCMDAKINFDSNSAYRQKKIFDLQDWTQEDERD
25 μL
Stem Cell Markers
8803
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only