missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SUB1 (Human) Recombinant Protein

Artikelnummer. 16195862
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16195862

Brand: Abnova™ H00010923Q01.25ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human SUB1 partial ORF ( AAH09610.1, 32 a.a. - 124 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: APEKPVKKQKTGETSRALSSSKQSSSSRDDNMFQIGKMRYVSVRDFKGKVLIDIREYWMDPEGEMKPGRKGISLNPEQWSQLKEQISDIDDAV

Tekniske data

Accession Number AAH09610.1
Gene ID (Entrez) 10923
Name SUB1 homolog (S. cerevisiae)
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MGC102747, P15, PC4, p14
Gene Symbol SUB1
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.