Learn More
STYK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57429-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18678557
  • 415.00€ / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
STYK1 Polyclonal specifically detects STYK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
STYK1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
DKFZp761P1010, EC 2.7.10.2, NOKProtein PK-unique, serine/threonine/tyrosine kinase 1Novel oncogene with kinase domain, SuRTK106, tyrosine-protein kinase STYK1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
STYK1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SGPQGIAPVPPPRDLSWEAGHGGNVALPLKETSVENFLGATTPALAKLQVPREQLSEVLEQICSGSCGPIFRANMNTGDPSKPKSVILKALKEPAGLHEVQDFLGRIQFHQYLGKHKNLVQLEGCCTEKLPLYM
25 μL
Protein Kinase
55359
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only