Learn More
Thermo Scientific™ Stripping Buffer-2, 4X
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
250mL
500mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Western Blot Stripping Buffer |
| Form | Liquid |
| Quantity | 250 mL |
| Concentration | 4X |
| Content And Storage | Ambient temperatures |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur