Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Resin
BIOPHARMA
Code produit. 17267810 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantity:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 set
1000mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17267810
Marque: IBA Lifesciences 25010500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Strep-Tactin™XT 4Flow™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ is a 4% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • Due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (> 95%), and highest binding affinity, the resin is recommended for all protein classes, especially for low abundant or challenging proteins.
  • The low concentrated agarose allows for the simple attachment of larger proteins to the stationary phase, making it particularly suitable for purification of high-molecular-weight targets.
  • In addition, Strep-Tactin™XT 4Flow™ enables the application of denaturing agents such as urea.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 mL resin bed volume, 2 mL 50% suspension are necessary.
Spécification
Description Resin
Quantity 1000 mL
For Use With (Application) Purify Strep-Tag™II or Twin-Strep-Tag™ Fusion Proteins
For Research Use Only.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis