Learn More
Beschreibung
STRA6 Monoclonal specifically detects STRA6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | STRA6 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 496613 |
| Conjugate | PE |
| Dilution | Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | FLJ12541, MCOPS9, stimulated by retinoic acid gene 6 homolog (mouse), stimulated by retinoic acid gene 6 protein homolog |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human STRA6, Met1-Pro667, Accession # AAH25256 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?