Learn More
STE buffer soln., Thermo Scientific™
Product Code. 15443059
Click to view available options
Quantity:
1 L
2 L
Unit Size:
1 L
2 L
Product Code. 15443059
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K2
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
STE buffer is a DNA resuspension and storage buffer used in plasmid Kits for plasmid purification and in some plasmid supplementary protocols. Used in DNA extraction, DNA electrophoresis and many other lab protocols.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Contains 100mM NaCl, 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material STE buffer soln.
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Solubility Information Soluble in water.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.