Learn More
SSSCA1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigen | SSSCA1 |
|---|---|
| Clone | 1D2E8 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233872
|
Proteintech
68423-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Save 16.00€ 11% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30236476
|
Proteintech
68423-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Save 61.00€ 14% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The SSSCA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SSSCA1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SSSCA1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Specifica
| SSSCA1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 10534 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1D2E8 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| p27 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto