Learn More
SS18L1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92997-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18631481
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
SS18L1 Polyclonal antibody specifically detects SS18L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SS18L1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000
calcium-responsive transactivator, CRESTMGC78386, KIAA0693MGC26711, LP2261, SS18-like protein 1, synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1, SYT homolog 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-270 of human SS18L1 (NP_945173.1). LTQSGSSQGLHSQGSLSDAISTGLPPSSLLQGQIGNGPSHVSMQQTAPNTLPTTSMSISGPGYSHAGPASQGVPMQGQGTIGNYVSRTNINMQSNPVSMMQQQAATSHYSSAQGGSQHYQGQSSIAMMGQGSQGSSMMGQRPMAPYRPSQQGSSQQYLGQEEYYGEQYSHSQGAAEPMGQQ
0.1 mL
Cancer
26039
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.