Läs mer
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18612578 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18612578 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18612578 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1mL
    Save 54.81€
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Product Type Antibody
Product Line Novus
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.