Learn More
SRP72 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen SRP72
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18656612
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-97754-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18624514
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-97754-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SRP72 Polyclonal antibody specifically detects SRP72 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
SRP72
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
signal recognition particle 72kDa
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SRP72 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
6731
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado