Learn More
SPOCK1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 28203-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off
Description
The SPOCK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SPOCK1. This antibody recognizes human antigen. The SPOCK1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SPOCK1
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
6695
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
600 μg/mL
FLJ37170; SPOCK; TESTICAN; TIC1
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
49 kDa
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt