Learn More
SOX4 Antibody (CL5634) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61420R
Product Code. 30290189
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
SOX4 Monoclonal antibody specifically detects SOX4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SOX4
Monoclonal
DyLight 550
ecotropic viral integration site 16, EVI16, SRY (sex determining region Y)-box 4, SRY-related HMG-box gene 4, transcription factor SOX-4
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q06945, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Stem Cell Markers, Stem Cells
6659
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL5634
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt