Learn More
SOX12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 23939-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16802545
  • 145.00€ / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Members of the SOX family of transcription factors are characterized by the presence of a DNA-binding high mobility group (HMG) domain, homologous to the HMG box of sex-determining region Y (SRY). Forming a subgroup of the HMG domain superfamily, SOX proteins have been implicated in cell fate decisions in a diverse range of developmental processes. SOX transcription factors have diverse tissue-specific expression patterns during early development and have been proposed to act as target-specific transcription factors and/or as chromatin structure regulatory elements. The protein encoded by this gene was identified as a SOX family member based on conserved domains, and its expression in various tissues suggests a role in both differentiation and maintece of several cell types.
Specifikationer
Specifikationer
SOX12
Polyclonal
Unconjugated
SOX12
Protein SOX 22, SOX12, SOX22, Transcription factor SOX 12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20667, 6666
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O15370, Q04890
SOX12
SOX12 Fusion Protein Ag21043
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.