Learn More
Somatostatin Antibody (CL15076) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43653-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30279728
  • 561.00€ / 100µL
Description
Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Somatostatin
Monoclonal
1 mg/mL
Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P61278, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
100 μL
Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
6750
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL15076
Unconjugated
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.