Learn More
SLC7A5/LAT1 Antibody (BU53) - BSA Free, R&D Systems™
Description
SLC7A5/LAT1 Monoclonal specifically detects SLC7A5/LAT1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | SLC7A5/LAT1 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | BU53 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100 - 1:300, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:300, Flow (Cell Surface) 1 - 2 μg/mL, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 4F2 LC, CD98, CD98LC, D16S469EL-type amino acid transporter 1, E16, Integral membrane protein E16, large neutral amino acids transporter 1, large neutral amino acids transporter small subunit 1, LAT1hLAT1, MPE16CD98 light chain, sodium-independent neutral amino acid transporter LAT1,4F2LC, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5,4F2 light chain, Solute carrier family 7 member 5, y+ system cationic amino acid transporter |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?