Learn More
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 4.5, autoclaved
Código de producto. 15410187
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15410187 250 mL 250mL
15400187 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15410187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61288.AK
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-09-3
Molecular Formula C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
MDL Number MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Linear Formula NaOOCCH3
Concentration 3M aq. soln.
IUPAC Name sodium acetate
Formula Weight 82.03
Odor Odorless
pH 4.5
Quantity 250 mL
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Sodium acetate, autoclaved
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.